VWR® Ready Ladder™, DNA-Leiter, 50 bp
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
N746-100RXNEA 199 EUR InStock
N746-100RXN
VWR® Ready Ladder™, DNA-Leiter, 50 bp
Elektrophorese-Reagenzien Molekulargewichtsmarker
Leiter mit 10 Fragmenten von 50 bis 500 bp zur einfachen Bandenidentifizierung. Gebrauchsfertige und vorgemischte Lösung mit Ladefarbstoff.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge