Kernechtrot, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N8002-5G
N8002-5GEA 194 EUR InStock
N8002-5G
Kernechtrot, Sigma-Aldrich®
Kernechtrot
Formel: C₁₄H₈NNaO₇S
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00078493
CAS-Nummer: 6409-77-4
EINECS: 229-088-0
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5f353df3de5fa370a6fcdd2551f9bf7e2434a30&vid=e5f353df3de5fa370a6fcdd2551f9bf7e2434a30&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge