XTT Natrium Salz, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
N812-100MGEA 0 EUR InStock
N812-100MG
XTT Natrium Salz, hochrein
XTT sodium salt
Formel: C₂₂H₁₇N₇O₁₃S₂Na
MDL Number: MFCD00083517
CAS-Nummer: 111072-31-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Emax (285nm) 14800 - 16800
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge