Natriumhydrogensulfit, Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
N822-500GEA 211 EUR InStock
N822-500G
Natriumhydrogensulfit, Reagenzqualität
Natriumhydrogensulfit
Formel: HNaO₃S
MW: 104.06 g/mol
Melting Pt: 300 °C
Dichte: 2.476 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167602
CAS-Nummer: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
UN: 2693
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08731
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Chlorid-Gehalt < 0,02%
Schwermetalle (als Pb) < 0,001 %
Unlösliche Bestandteile < 0,005 %
Eisen < 0,002 %
Titration durch Na₂SO₃ (%SO₂) > 58,5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen f&uuml;r Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..