Muffelöfen mit Hubtür, Tmax 1300 °C und Standard-Controller B510, LT 5/13 - LT 15/13
Lieferant: NABERTHERM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
L-055H3ANL L-055H3ANLG L-055H3ANLGT L-055H3ANLGTZ L-055H3ANLGZ L-055H3ANLT L-055H3ANLTZ L-055H3ANLZ
NABEL-055H3ANLEA 5090 EUR InStock
NABEL-055H3ANL NABEL-055H3ANLG NABEL-055H3ANLGT NABEL-055H3ANLGTZ NABEL-055H3ANLGZ NABEL-055H3ANLT NABEL-055H3ANLTZ NABEL-055H3ANLZ
Muffelöfen mit Hubtür, Tmax 1300 °C und Standard-Controller B510, LT 5/13 - LT 15/13
Öfen Veraschungs- und Muffelöfen
Durch die auf Tragerohre aufgezogenen und frei in den Ofenraum abstrahlenden Heizelemente erreichen diese Muffelöfen besonders kurze Aufheizzeiten. Mit ihrer robusten Isolierung aus Feuerleichtsteinen lässt sich eine maximale Arbeitstemperatur von 1300 °C realisieren.
  • Beheizung von zwei Seiten
  • Mehrschichtige Isolierung mit robusten Feuerleichtsteinen im Ofenraum
  • Gehäuse aus Edelstahl-Strukturblechen
  • Doppelwandiges Gehäuse für eine geringe Außenwandtemperatur und hohe Stabilität
  • Mit Hubtür (LT), wobei die heiße Seite vom Bediener abgewendet ist
  • Abluftöffnung in der Ofenrückwand
Der Ofen ist mit dem B510 Standard-Controller mit Touchscreen-Display ausgestattet, welcher 5 frei einstellbare Programme und 4 Segmente sowie 2 Extra-Funktionen bietet. Diese Controller verfügen über eine PID-Mikroprozessor-Regelung mit Selbstdiagnosesystem und integrierter Prozessdokumentation. Mit den B510 Controllern kann der Abzug mit Ventilator oder Katalysator automatisch aktiviert werden (nicht bei Modell LT 15).
Bestellinformation: Alle Einheiten benötigen eine einphasige 230-V-Stromversorgung. Optionales Zubehör wie z.B. eine Entlüftung, Entlüftung mit Ventilator oder Katalysator, Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Temperaturabschaltung zum thermischen Schutz Klasse 2, nach EN 60519-2 als Temperaturbegrenzer zum Schutz von Ofen und Beladung, Schutzgasanschluss an der Rückwand des Ofens. Manuelle oder automatische Gasversorgungssysteme stehen auch zur Verfügung. Entsprechende Modelle mit Klapptüren, verschiedene Tmax und anderen Steuerungen sind ebenfalls erhältlich. Bitte suchen Sie die Website für weitere Details auf.
Achtung! Bitte beachten: Die maximale Dauerbetriebstemperatur sollte 50 ˚C unter der Maximaltemperatur des jeweiligen Modells liegen.
Außenabmessungen inkl. geöffneter Hubtür.
* Temperaturgleichmäßigkeit: ±5 K bei geschlossenem Lufteinlass im leeren Nutzraum gemäß DIN 17052-1 bei Arbeitstemperatur > 800 °C.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge