Medienflaschen, quadratisch, braun, mit Schraubverschluss, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
322021-0125 322021-0030 322021-0060
NALG322021-0125EA 263 EUR InStock
NALG322021-0125 NALG322021-0030 NALG322021-0060
Medienflaschen, quadratisch, braun, mit Schraubverschluss, Nalgene®
Flaschen Zellkulturflaschen
PETG, braun, durchscheinend, mit HDPE Schraubverschluss.
  • Unsteril
  • Nicht pyrogen
  • Nicht zytotoxisch
Ideal für die Lagerung und den Versand lichtempfindlicher, flüssiger Medien, Puffer und Seren. Die dickwandige Flasche bietet eine hervorragende Gasbarriere; verfügt über eingegossene Graduierungen, einen tropfsicheren Hals und einen eingeformten Halsring.
Heavy-walled, shatter resistant and durable, space-saving square design, molded in graduations, nonsterile, non-pyrogenic, non-cytotoxic, leakproof, with drip-proof neck finish and molded-in neck ring, PETG provides excellent gas barrier, with transparency and reduced permeability to CO₂ and O₂, amber bottle and closure provide protection for light sensitive reagents.
Zertifizierungen: Erfüllt die aktuellen Standards für USP-Klasse VI, USP 661 und das Europäische Arzneibuch für anormale Toxizität.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge