Nalgene® Trichter mit kurzem Stiel, gerippt
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4262-0080 4262-0110
NALG4262-0080EA 28.8 EUR InStock
NALG4262-0080 NALG4262-0110
Nalgene® Trichter mit kurzem Stiel, gerippt
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
HDPE, translucent.
  • Shatter-proof
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Reliable long-term tool for the lab.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge