Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss für Befüllung und Entnahme, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CE-N7Z1PI-EP CE-N7M16PI-EP CE-N7Z2PI-EP CE-N7Z4PI-EP CE-N7Z8PI-EP CEN-N7M32PI-EP
NALGCE-N7Z1PI-EPEA 0 EUR InStock
NALGCE-N7Z1PI-EP NALGCE-N7M16PI-EP NALGCE-N7Z2PI-EP NALGCE-N7Z4PI-EP NALGCE-N7Z8PI-EP NALGCEN-N7M32PI-EP
Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss für Befüllung und Entnahme, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
Bei diesen Flaschen handelt es sich um Allzweckflaschen mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten im Labor und unterwegs. Durch die weite Öffnung lassen sich diese Flaschen leicht befüllen.
  • Exzellente Chemikalienbeständigkeit gegenüber den meisten Säuren, Basen oder Alkoholen
  • Auslaufsicherheit
  • Geeignet für den Einsatz im Gefrierschrank bis –100 °C oder für den Transport von Flüssigkeiten.
Verschlüsse ohne Dichtung bieten den ultimativen auslaufsicheren Schutz ohne Dichtungen, die Knicken können, undicht werden oder Ihre Reagenzien verunreinigen können.
Ideal zum Aufbewahren, Versenden und Verpacken von Flüssigkeiten - gleichmäßige Wände sorgen für Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Splittern und Durchstechen.
Lieferumfang: Inklusive Schraubverschlüsse aus Polypropylen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge