Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bioindikatoren, Sporenplättchen

Lieferant: CROSSTEX

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

CPN-06 CPS-06
NAMSCPN-06EA 629 EUR InStock
NAMSCPN-06 NAMSCPS-06
Bioindikatoren, Sporenplättchen
Sterilisationsindikatoren
Sporenplättchen zur Überwachung von Plasma-/ Wasserstoffperoxiddampf(VH₂O₂)-Sterilisationsprozessen.

Diese biologischen Indikatoren überwachen Prozesse, indem sie direkt in der Kammer oder in Bereichen eines Geräts platziert werden, die am schwierigsten zu sterilisieren sind, oder auch in Räumen und Isolatoren verteilt werden.

Die Sporenplättchen haben ein Loch, um sie nach dem Herausnehmen aus der Verpackung im Sterilisator oder im Raum aufzuhängen. Die Plättchen haben eine feste Struktur, wodurch sie einfach im Gerät platziert und wieder herausgenommen werden können.

Abmessungen eines Plättchens: 34×7×0,9 mm.

Zertifizierungen: USP; ISO 11138-1 Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Biologische Indikatoren - Teil 1: Allgemeine Anforderungen.

Verpackung: Verpackt in leicht zugänglichen Tyvek®/Mylar®-Beuteln (57×70 mm).

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge