NeoScrew microtubes 2 ml self-standing, sterile, cap + tab 1 * 500 ST
Lieferant: NEOLAB
NeoScrew microtubes 2 ml self-standing, sterile, cap + tab 1 * 500 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
NeoScrew microtubes 2 ml self-standing, sterile, cap + tab 1 * 500 ST NEOL7-4703 1 * 500 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 7-4703
Lokale Artikelnummer:: NEOL7-4703
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder