Vollpipetten 10,0ml, Kl.AS, kurze Form blau graduiert, Tol.:0,04ml, 2mm Auslauf, max.360mm Gesamtlnge 1 * 1 ST
Lieferant: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Vollpipetten 10,0ml, Kl.AS, kurze Form blau graduiert, Tol.:0,04ml, 2mm Auslauf, max.360mm Gesamtlnge 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Vollpipetten 10,0ml, Kl.AS, kurze Form blau graduiert, Tol.:0,04ml, 2mm Auslauf, max.360mm Gesamtlänge 1 * 1 ST NEUB0273-00-010 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 0273-00-010
Lokale Artikelnummer:: NEUB0273-00-010
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder