Stalagmometer n. Traube,Rohr A ca. 2,5ml ca. 20 Tropfen (15-25) , Rohr gebogen 1 * 1 ST
Lieferant: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Stalagmometer n. Traube,Rohr A ca. 2,5ml ca. 20 Tropfen (15-25) , Rohr gebogen 1 * 1 ST
New Product
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Stalagmometer n. Traube,Rohr A ca. 2,5ml ca. 20 Tropfen (15-25) , Rohr gebogen 1 * 1 ST NEUB0330-10-100 1 * 1 ST
New Product
Hersteller-Artikelnummer:: 0330-10-100
Lokale Artikelnummer:: NEUB0330-10-100
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder