nach Einhorn 25ml(D.24x1,8mm) DIN 12702 25ml / 50ml Gesamtinhalt Gesamthhe ca. 290mm Kugel D. 42mm , NS18,8 ohne Messglas 1 * 1 ST
Lieferant: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
nach Einhorn 25ml(D.24x1,8mm) DIN 12702 25ml / 50ml Gesamtinhalt Gesamthhe ca. 290mm Kugel D. 42mm , NS18,8 ohne Messglas 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
nach Einhorn 25ml(D.24x1,8mm) DIN 12702 25ml / 50ml Gesamtinhalt Gesamthöhe ca. 290mm Kugel D. 42mm , NS18,8 ohne Messglas 1 * 1 ST NEUB0345-60-0554 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 0345-60-0554
Lokale Artikelnummer:: NEUB0345-60-0554
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder