COLORIMETERZYL. N. NESSLER 40MM, 19X100MM NIED. FORM MARKE BEI 40MM INNENMASSE INNEN CA. 15MM DURCHMESSER ROHR 19X1,8X100MM MIT AUSGUSS, MARKE IN BLAU 1 * 1 ST
Lieferant: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
COLORIMETERZYL. N. NESSLER 40MM, 19X100MM NIED. FORM MARKE BEI 40MM INNENMASSE INNEN CA. 15MM DURCHMESSER ROHR 19X1,8X100MM MIT AUSGUSS, MARKE IN BLAU 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
COLORIMETERZYL. N. NESSLER 40MM, 19X100MM NIED. FORM MARKE BEI 40MM INNENMASSE INNEN CA. 15MM DURCHMESSER ROHR 19X1,8X100MM MIT AUSGUSS, MARKE IN BLAU 1 * 1 ST NEUB0387-20-191810 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 0387-20-191810
Lokale Artikelnummer:: NEUB0387-20-191810
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder