Colorimeterzylinder nach Nessler Inhalt: ca. 12ml Marken bei 40 mm Innenhhe(Schichtdicke) Auendurchmesser x Wdg.: 18 x 1,8 mm Hhe: 100 mm 1 * 1 ST
Lieferant: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Colorimeterzylinder nach Nessler Inhalt: ca. 12ml Marken bei 40 mm Innenhhe(Schichtdicke) Auendurchmesser x Wdg.: 18 x 1,8 mm Hhe: 100 mm 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Colorimeterzylinder nach Nessler Inhalt: ca. 12ml Marken bei 40 mm Innenhöhe(Schichtdicke) Außendurchmesser x Wdg.: 18 x 1,8 mm Höhe: 100 mm 1 * 1 ST NEUB0387051818100 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 0387051818100
Lokale Artikelnummer:: NEUB0387051818100
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder