Olive ( Saugrohr ) 9mm Durchmesser, Boro 3.3. Rundboden, Lnge 200 mm, 26 x 1,4 mm Durchmesser, Brdelrand 1 * 1 ST
Lieferant: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Olive ( Saugrohr ) 9mm Durchmesser, Boro 3.3. Rundboden, Lnge 200 mm, 26 x 1,4 mm Durchmesser, Brdelrand 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Olive ( Saugrohr ) 9mm Durchmesser, Boro 3.3. Rundboden, Länge 200 mm, 26 x 1,4 mm Durchmesser, Bördelrand 1 * 1 ST NEUB0498-10-26200 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 0498-10-26200
Lokale Artikelnummer:: NEUB0498-10-26200
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder