Abscheidegef, DIN 38409-H19 z.B. fr Lipophiler Leichtstoffe, Inhalt 1000ml graduiert, 0-10ml in 1/1 ml, 50 / 1000ml Strichmarke, Boro 3.3 PTFE-Hahn NS18,8/6mm, Hlse NS60/46 1 * 1 ST
Lieferant: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Abscheidegef, DIN 38409-H19 z.B. fr Lipophiler Leichtstoffe, Inhalt 1000ml graduiert, 0-10ml in 1/1 ml, 50 / 1000ml Strichmarke, Boro 3.3 PTFE-Hahn NS18,8/6mm, Hlse NS60/46 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Abscheidegefäß, DIN 38409-H19 z.B. für Lipophiler Leichtstoffe, Inhalt 1000ml graduiert, 0-10ml in 1/1 ml, 50 / 1000ml Strichmarke, Boro 3.3 PTFE-Hahn NS18,8/6mm, Hülse NS60/46 1 * 1 ST NEUB0507-95-1000 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 0507-95-1000
Lokale Artikelnummer:: NEUB0507-95-1000
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder