Blasenzhler/Bubbler, D.24 x150mm, 0-4mm Vakuumhahn, 2x 9mm Olive, Wandung 1,8mm, ca. 35ml Inhalt 1 * 1 ST
Lieferant: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Blasenzhler/Bubbler, D.24 x150mm, 0-4mm Vakuumhahn, 2x 9mm Olive, Wandung 1,8mm, ca. 35ml Inhalt 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Blasenzähler/Bubbler, D.24 x150mm, 0-4mm Vakuumhahn, 2x 9mm Olive, Wandung 1,8mm, ca. 35ml Inhalt 1 * 1 ST NEUB07288024150100 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 07288024150100
Lokale Artikelnummer:: NEUB07288024150100
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder