Kugelkhler (Allihn) 1230 mm, 2 x Olive 12 mm, 2 x Olive 10 mm Khlwasseranschlu, D. 40 x 2,3 mm, aus Boro 3.3, mit 28 Kugeln D. ca. 32-33 mm 1 * 1 ST
Lieferant: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Kugelkhler (Allihn) 1230 mm, 2 x Olive 12 mm, 2 x Olive 10 mm Khlwasseranschlu, D. 40 x 2,3 mm, aus Boro 3.3, mit 28 Kugeln D. ca. 32-33 mm 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Kugelkühler (Allihn) 1230 mm, 2 x Olive 12 mm, 2 x Olive 10 mm Kühlwasseranschluß, D. 40 x 2,3 mm, aus Boro 3.3, mit 28 Kugeln D. ca. 32-33 mm 1 * 1 ST NEUB10024912304012 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 10024912304012
Lokale Artikelnummer:: NEUB10024912304012
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder