Planflansch-Reaktionsgef, zylindrisch, Flachboden, 500 ml, mit Schott - Planflansch mit Ringnut, DN 100, 110 x 110 mm, Boro 3.3 1 * 1 ST
Lieferant: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Planflansch-Reaktionsgef, zylindrisch, Flachboden, 500 ml, mit Schott - Planflansch mit Ringnut, DN 100, 110 x 110 mm, Boro 3.3 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Planflansch-Reaktionsgefäß, zylindrisch, Flachboden, 500 ml, mit Schott - Planflansch mit Ringnut, DN 100, 110 x 110 mm, Boro 3.3 1 * 1 ST NEUB50101011050110 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 50101011050110
Lokale Artikelnummer:: NEUB50101011050110
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder