PIG® HazMat Deich zum Absorbieren von Chemikalien
Lieferant: NEW PIG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
HA1010
NEWPHA1010EA 179.75 EUR InStock
NEWPHA1010
PIG® HazMat Deich zum Absorbieren von Chemikalien
Absorptionsmaterial
Ihre größten Leckagen blockieren Sie am besten mit diesen HazMat-Deichen mit großem Durchmesser.
  • Absorbiert die größte Auswahl an Säuren, Laugen und unbekannten Flüssigkeiten, selbst solche mit 98% Schwefelsäure und 30% Natronlauge.
  • Chemikalienbeständige Schlangen zersetzen sich nicht und bewirken keine gefährliche Reaktion bei Kontakt mit verschütteten korrodierenden Flüssigkeiten
  • Hervorragend geeignet zum schnellen Eindämmen und Verhinderung einer größeren Ausbreitung ausgelaufenener Chemikalien; zum Eindämmen kleinerer Verschüttungen eignen sich PIG HazMat Schlangen mit kleinem Durchmesser
  • Reißfeste und chemikalienbeständige PP-Hülle; reduziert Staub und speichert Flüssigkeiten, selbst bei Sättigung
  • PP-Füllstoff ist sehr saugfähig und speichert korrosive oder reaktionsfähige Flüssigkeiten
Das Kissen absorbiert und speichert die meisten Säuren, Laugen und unbekannte Flüssigkeiten. Die rosa Farbe lässt sich leicht unterscheiden und stellt sicher dass die Mitarbeiter im Notfall das richtige Kissen verwenden. Kann nach der Verwendung verbrannt werden um Müll zu reduzieren.
Achtung! Bitte beachten: Um die Wirksamkeit und Ihre Sicherheit zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, vor dem Kauf Verträglichkeits- und Absorptionstests Ihrer Chemikalien mit PIG® HAZ-MAT-Produkten durchzuführen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge