Medical absorbent mats
Lieferant: NEW PIG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MATE1110
NEWPMATE1110EA 279 EUR InStock
NEWPMATE1110
Medical absorbent mats
Absorptionsmaterial
Diese medizinischen Bindevliese bestehen aus einer nicht-benetzbaren oberen Schicht, um die Stellfläche trocken zu halten, einer besonders saugstarken mittleren Schicht und einer rutschfesten Rückseite, die fest am Boden liegt. Die Bindevliese halten den Fußboden bei Nassarbeiten trocken.
  • Verringert Unfälle durch Ausrutschen und Hinfallen
  • Lässt sich nach dem Gebrauch leicht aufnehmen und entsorgen, was die Reinigungszeit verkürzt
  • Verringert die Stolpergefahr
  • Verringert die Reinigungszeit, da es sich nach dem Gebrauch leicht aufnehmen und entsorgen lässt
  • Einfache Handhabung, lässt sich zuschneiden
Für Krankenhausfußböden, da die Bindevliese Verschüttungen bei Verfahren wie Knie- und Hüftoperationen aufsaugen, bei denen große Mengen an Kochsalzlösung für Spülungen verwendet werden.
Drei Schichten: Die obere Schicht ist dreidimensional perforiertes LDPE; die mittlere Schicht besteht aus luftgelegter Zellulose mit PP; die untere Schicht besteht auf einem äußerst rutschfesten PE-Film.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge