PIG® Original Saugschlangen
Lieferant: NEW PIG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
404 204 PIG205 PIG209 PIG218 PIG219 PIG220
NEWP404EA 116.75 EUR InStock
NEWP404 NEWP204 NEWPPIG205 NEWPPIG209 NEWPPIG218 NEWPPIG219 NEWPPIG220
PIG® Original Saugschlangen
Absorptionsmaterial
Formbare Schlangen passen sich Ecken an und umschließen Maschinen, um Lecks zu absorbieren, Pfützen einzudämmen. So gewährleisten sie die Sicherheit der Arbeiter.
  • Robust und wirtschaftlich; eine gute Wahl für den täglichen Schutz gegen Leckagen
  • Die Füllung aus Maiskolben zieht die Flüssigkeiten mit maximaler Saugstärke vom Boden ab und ermöglicht so eine schnelle und einfache Reinigung
  • Reißfeste Hülle aus Polypropylen; reduziert Staub und speichert Flüssigkeiten, selbst bei Sättigung
  • Absorbiert und speichert Öle, Kühlflüssigkeiten, Lösungsmittel und Wasser
  • Der Füllstoff aus Maiskolben ist leicht, wirtschaftlich und eignet sich für generelle, tägliche Aufgaben
Können nach Gebrauch zum Mischen von Kraftstoffen ausgewrungen oder zur Reduzierung von Abfall verbrannt werden. Zu 99% aus recyceltem Zellulosefüllstoff. Mit der Clip-&-Fit Saugschlange können Sie Ihre eigenen individuellen Längen der PIG® Original Schlange erstellen - die gewünschte Länge aus der Spenderbox ziehen, Enden mit den mitgelieferten Kabelbindern (100 im Lieferumfang enthalten) „stutzen“, zuschneiden und so "passt" die Schlange perfekt an ihren Einsatzort.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge