Reinraum-Masken, BioClean DB™, PE
Lieferant: Nitritex
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BDBN-G
NITRBDBN-GEA 338 EUR InStock
NITRBDBN-G
Reinraum-Masken, BioClean DB™, PE
Masken Reinraum-Masken
Die unsterile, beutelartige Maske besitzt gestrickte Polyurethan-Kopfbänder und ist komplett ultraschallverschweißt. Die innere und äußere Schicht besteht aus Polyester-Spinnvlies und die mittlere Filterschicht aus Meltblown-Polyester.
  • Vollständige Halsabdeckung
  • Latexfrei
  • Patentierter Abstandhalter erzeugt einen großen Atemraum
  • Ultraschallverschweißte Säume
  • Fusselarm
  • Komplett innenliegendes, formbares Nasenband
Zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 4 geeignet.
An einem trockenen, kühlen Platz aufbewahren (<40 °C) geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht.
Zertifizierungen: In einem gemäß ISO 9001:2015 zertifizierten Werk gefertigt und in einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4 verarbeitet. Stichprobennahme und Prüfung gemäß ISO 2859-3:1992.
Verpackung: 50 Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; sechs Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; ein Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (300 Stück).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge