RABS/Isolatorhandschuhe, BioClean™ Clean Nitrile CGL
Lieferant: Nitritex
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CGL30NITM9_U CGL30NITM9
112-6121EA 403 EUR InStock
112-6121 NITRCGL30NITM9
RABS/Isolatorhandschuhe, BioClean™ Clean Nitrile CGL
Handschuhe
BioClean RABS- und Isolatorhandschuhe werden aus Nitril mit unglaublich geringen Partikelwerten und hervorragenden ESD-Eigenschaften hergestellt.
  • Nitril , enthält keine natürlichen Latexproteine
  • 100% geprüft und auf Luftdichtheit getestet
  • Für Autoklavieren geeignet
  • Beständig gegen VHP, IPA und Desinfektionsmittel
  • Ultra-saubere Oberfläche gewährleistet Produktschutz
  • Speziell entwickelt, um Ermüdung der Hände zu minimieren
Die CGL-Fäustlinge wurden für die Verwendung in der Herstellung von Injektionspräparaten und in der pharmazeutischen Produktion entwickelt, werden im Reinraum verarbeitet und verpackt.
Geeignet für Reinräume der Klasse 10, ISO 4 und EU GMP Grade A.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4101X), EN ISO 374-1 Typ A (AJKNOT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Kat. III
Nach ASTM D6978-05 für den Umgang mit Chemotherapeutika getestet.
Verpackung: Dreifach verpackt: Ein Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem zweiten PE-Innenbeutel; ein zweiter Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 20 Außenbeutel pro ausgekleideter weißer Correx-Polyethylen-Innenbox (20 Stück).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge