Robuste Schläuche für Atemschutzhauben
Lieferant: Honeywell Safety
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A161253
NORHA161253EA 663 EUR InStock
NORHA161253
Robuste Schläuche für Atemschutzhauben
Schläuche Vakuum-Schläuche und Druck-Schläuche
Schwarze Atemluftschläuche in der robusten Ausführung zur Verwendung mit den entsprechenden Atemschutzhauben.
  • Antistatisch
  • Mit männlichen und weiblichen Sicherheitsschnellverschlüssen
  • In mehreren Längen erhältlich
Zertifizierungen: EN 139
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge