Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-RAD51C Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H11/6] (DyLight® 488)

Lieferant: Novus Biologicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

NB100-177G
NOVUNB100-177GEA 650 EUR InStock
NOVUNB100-177G
Anti-RAD51C Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H11/6] (DyLight® 488)
Antikörper
Mouse Monoclonal Rad51C Antibody (2H11/6) [DyLight 488]. Tested Applications: Western Blot. Tested Reactivity: Human, Mouse.

Type: Primary
Antigen: RAD51C
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 488
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge