Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-PTGDS Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 488)

Lieferant: Novus Biologicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

NB110-59911G
NOVUNB110-59911GEA 722 EUR InStock
NOVUNB110-59911G
Anti-PTGDS Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 488)
Antikörper
Rabbit Polyclonal Prostaglandin D Synthase/Lipocalin Antibody [DyLight 488]. Tested Applications: Western Blot. Tested Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Feline, Primate, Rabbit.

Type: Primary
Antigen: Prostaglandin D Synthase/Lipocalin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge