Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-HIF1A Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 550) [clone: exon 12]

Lieferant: Novus Biologicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

NBP1-47180R
NOVUNBP1-47180REA 668 EUR InStock
NOVUNBP1-47180R
Anti-HIF1A Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 550) [clone: exon 12]
Antikörper
Type: Primary
Antigen: HIF1A (hypoxia inducible factor 1, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor))
Clonality: polyclonal
Clone: exon 12
Conjugation: DyLight® 550
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge