Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-LAG3 Mouse Monoclonal Antibody

Lieferant: Novus Biologicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

NBP1-97662
NOVUNBP1-97662EA 532 EUR InStock
NOVUNBP1-97662
Anti-LAG3 Mouse Monoclonal Antibody
Antikörper
Mouse Monoclonal Lymphocyte Activation Gene 3 Antibody (11E3). Tested Applications: Western Blot, Blocking/Neutralizing, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoprecipitation. Tested Reactivi

Type: Primary
Antigen: LAG3
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge