Convenience Kits zur Probenlagerung
Lieferant: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
B7990-2 B7990-12A B7990-3 B7990-12 B7990-4
NSCAB7990-2EA 95.4 EUR InStock
NSCAB7990-2 NSCAB7990-12A NSCAB7990-3 NSCAB7990-12 NSCAB7990-4
Convenience Kits zur Probenlagerung
Vials
Diese unmontierten Convenience Kits zur Probenlagerung sparen Zeit während der Probenvorbereitung.
  • Convenience Kits mit oben geschlossenen Kappen enthalten Fläschchen und die entsprechende Menge der zugehörigen Schraubkappen mit vormontierten Septen
  • Convenience Kits mit oben offenen Kappen enthalten eingeschweißte Fläschchen sowie separat verpackte Kappen und Septen in Polybeuteln.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge