Target®, Septen, Septa, for 10-425 screw thread caps, Red PTFE/white silicone, pre-slit, Ø: 10 mm
Lieferant: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
Target®, Septen, Septa, for 10-425 screw thread caps, Red PTFE/white silicone, pre-slit, Ø: 10 mm
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
TARGET 10MM SEPTA PTFE/SILICONE 1 * 100 ST NSCAC4010-60 1 * 100 ST
Hersteller-Artikelnummer:: C4010-60
Lokale Artikelnummer:: NSCAC4010-60
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder