Rollrand-/Schnappdeckelgläschen, 13 mm
Lieferant: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C4015-4
NSCAC4015-4EA 71.4 EUR InStock
NSCAC4015-4
Rollrand-/Schnappdeckelgläschen, 13 mm
Vials
Originale Waters™ 4 ml WISP™-Autosampler Rollrand-/Schnappdeckelgläschen Qualitativ hochwertiges 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) mit Flachboden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge