Kalibriergewichte, OIML M3
Lieferant: OHAUS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
11117206 11117207 11117208 11117209 11117210 11117211 11117212 11117213 11117214 11117215 11117216 11117217 11117218 11117234 11117235 11117236 11117237 11117238 11117239 11117240 11117241 11117242 11117243 11117244 11117245 11117246
OHAU11117206EA 20.4 EUR InStock
OHAU11117206 OHAU11117207 OHAU11117208 OHAU11117209 OHAU11117210 OHAU11117211 OHAU11117212 OHAU11117213 OHAU11117214 OHAU11117215 OHAU11117216 OHAU11117217 OHAU11117218 OHAU11117234 OHAU11117235 OHAU11117236 OHAU11117237 OHAU11117238 OHAU11117239 OHAU11117240 OHAU11117241 OHAU11117242 OHAU11117243 OHAU11117244 OHAU11117245 OHAU11117246
Kalibriergewichte, OIML M3
Gewichte Kalibriergewichte
Test weights made from stainless steel with adjusting cavity.
Lieferumfang: Supplied in a plastic box.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge