FRONTIER™ 5000 Rotoren
Lieferant: OHAUS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
30314830 30314832 30314836 83041238
OHAU30314830EA 740 EUR InStock
OHAU30314830 OHAU30314832 OHAU30314836 OHAU83041238
FRONTIER™ 5000 Rotoren
Zentrifugen Rotoren
Frontier-Rotoren erweitern die Funktionalität von Frontier-Zentrifugen, indem sie die Anzahl der Röhrchen verschiedener Typen und Größen erhöhen, die in Verbindung mit jedem der Zentrifugenmodelle verwendet werden können. Die Rotoren sind leicht zu reinigen und zu bedienen und robust konstruiert, um anspruchsvollen Zentrifugationen standzuhalten.
  • Aluminium- oder Polypropylenmaterial
  • Einfache Installation
  • Robusten Rotoren aus hochwertigen Materialien gefertigt und für anspruchsvolle Arbeitsabläufe von der Sterilisation im Autoklav bis hin zu Temperaturen unter Null
  • Zuverlässig, vielseitig und ideal für zahlreiche Laboranwendungen
Können mühelos in wenigen schnellen und einfachen Schritten installiert oder entfernt werden, und Benutzer haben einfachen Zugriff auf die Proben. Zu den Funktionen gehören kleine bis mittlere Kapazität, verschiedene Geschwindigkeitsbereiche und ungekühlte oder gekühlte Optionen für alle Anforderungen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge