Inverses Mikroskop, CKX53
Lieferant: OLYMPUS OPTICAL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
N5228400
OLYMN5228400EA 0 EUR InStock
OLYMN5228400
Inverses Mikroskop, CKX53
Mikroskope
Ergonomically designed and enhanced imaging for cell culture, the CKX53 is designed for cell sampling and manipulation, especially for fluorescence observations.
  • Observations in lightfield transmission and phase contrast evolutionary to fluorescence
  • High contrast thanks to integrated phase system (IPC) (without ring change)
  • Three-position fluorescence illuminator: Two sets of filters for excitation (blue and green), empty position, manual shutter and neutral filter slide 6%
Compatible with CKX3-SLP and IX2-SL condenser slides, CKX3-SPLIC, CKX3-SLPAS,More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..