Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Omnifit® EZ Glas-Chromatographiesäulen für FPLC und LPLC

Lieferant: OMNIFIT

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

006EZ-10-33-AA 006EZ-10-33-AF 006EZ-15-33-AA 006EZ-15-33-AF 006EZ-25-33-AA 006EZ-25-33-AF 006EZ-10-25-AF 006EZ-06-15-AA 006EZ-06-25-AA 006EZ-15-50-AF 006EZ-06-05-AA 006EZ-06-05-AF 006EZ-06-05-FF 006EZ-06-10-AA 006EZ-06-10-AF 006EZ-06-10-FF 006EZ-06-15-AF 006EZ-06-15-FF 006EZ-06-25-AF 006EZ-06-25-FF 006EZ-06-40-AA 006EZ-06-40-AF 006EZ-06-40-FF 006EZ-10-10-AA 006EZ-10-10-AF 006EZ-10-10-FF 006EZ-10-15-AA 006EZ-10-15-AF 006EZ-10-15-FF 006EZ-10-25-AA 006EZ-10-25-FF 006EZ-10-40-AA 006EZ-10-40-AF 006EZ-10-40-FF 006EZ-10-50-AA 006EZ-10-50-AF 006EZ-10-50-FF 006EZ-15-10-AA 006EZ-15-10-AF 006EZ-15-10-FF 006EZ-15-15-AA 006EZ-15-15-AF 006EZ-15-15-FF 006EZ-15-25-AA 006EZ-15-25-AF 006EZ-15-25-FF 006EZ-15-40-AA 006EZ-15-40-AF 006EZ-15-40-FF 006EZ-15-50-AA 006EZ-15-50-FF 006EZ-25-10-AA 006EZ-25-10-AF 006EZ-25-10-FF 006EZ-25-15-AA 006EZ-25-15-AF 006EZ-25-15-FF 006EZ-25-25-AA 006EZ-25-25-AF 006EZ-25-25-FF 006EZ-25-40-AA 006EZ-25-40-AF 006EZ-25-40-FF 006EZ-25-50-AA 006EZ-25-50-AF 006EZ-25-50-FF 006EZ-35-15-AF 006EZ-35-15-FF 006EZ-35-25-AA 006EZ-35-25-AF 006EZ-35-40-AA 006EZ-35-40-AF 006EZ-35-40-FF 006EZ-50-25-FF 006EZ-50-25-AA 006EZ-50-25-AF 006EZ-50-40-AA 006EZ-50-40-AF 006EZ-50-40-FF 006EZ-50-50-AA 006EZ-50-50-AF 006EZ-50-50-FF 006EZ-05-25-AA 006EZ-05-25-AF 006EZ-50-33AA 006EZ-05-40-AA 006EZ-05-33-AA
OMNI006EZ-10-33-AAEA 1470 EUR InStock
OMNI006EZ-10-33-AA OMNI006EZ-10-33-AF OMNI006EZ-15-33-AA OMNI006EZ-15-33-AF OMNI006EZ-25-33-AA OMNI006EZ-25-33-AF OMNI006EZ-10-25-AF OMNI006EZ-06-15-AA OMNI006EZ-06-25-AA OMNI006EZ-15-50-AF OMNI006EZ-06-05-AA OMNI006EZ-06-05-AF OMNI006EZ-06-05-FF OMNI006EZ-06-10-AA OMNI006EZ-06-10-AF OMNI006EZ-06-10-FF OMNI006EZ-06-15-AF OMNI006EZ-06-15-FF OMNI006EZ-06-25-AF OMNI006EZ-06-25-FF OMNI006EZ-06-40-AA OMNI006EZ-06-40-AF OMNI006EZ-06-40-FF OMNI006EZ-10-10-AA OMNI006EZ-10-10-AF OMNI006EZ-10-10-FF OMNI006EZ-10-15-AA OMNI006EZ-10-15-AF OMNI006EZ-10-15-FF OMNI006EZ-10-25-AA OMNI006EZ-10-25-FF OMNI006EZ-10-40-AA OMNI006EZ-10-40-AF OMNI006EZ-10-40-FF OMNI006EZ-10-50-AA OMNI006EZ-10-50-AF OMNI006EZ-10-50-FF OMNI006EZ-15-10-AA OMNI006EZ-15-10-AF OMNI006EZ-15-10-FF OMNI006EZ-15-15-AA OMNI006EZ-15-15-AF OMNI006EZ-15-15-FF OMNI006EZ-15-25-AA OMNI006EZ-15-25-AF OMNI006EZ-15-25-FF OMNI006EZ-15-40-AA OMNI006EZ-15-40-AF OMNI006EZ-15-40-FF OMNI006EZ-15-50-AA OMNI006EZ-15-50-FF OMNI006EZ-25-10-AA OMNI006EZ-25-10-AF OMNI006EZ-25-10-FF OMNI006EZ-25-15-AA OMNI006EZ-25-15-AF OMNI006EZ-25-15-FF OMNI006EZ-25-25-AA OMNI006EZ-25-25-AF OMNI006EZ-25-25-FF OMNI006EZ-25-40-AA OMNI006EZ-25-40-AF OMNI006EZ-25-40-FF OMNI006EZ-25-50-AA OMNI006EZ-25-50-AF OMNI006EZ-25-50-FF OMNI006EZ-35-15-AF OMNI006EZ-35-15-FF OMNI006EZ-35-25-AA OMNI006EZ-35-25-AF OMNI006EZ-35-40-AA OMNI006EZ-35-40-AF OMNI006EZ-35-40-FF OMNI006EZ-50-25-FF OMNI006EZ-50-25-AA OMNI006EZ-50-25-AF OMNI006EZ-50-40-AA OMNI006EZ-50-40-AF OMNI006EZ-50-40-FF OMNI006EZ-50-50-AA OMNI006EZ-50-50-AF OMNI006EZ-50-50-FF OMNI006EZ-05-25-AA OMNI006EZ-05-25-AF OMNI006EZ-50-33AA OMNI006EZ-05-40-AA OMNI006EZ-05-33-AA
Omnifit® EZ Glas-Chromatographiesäulen für FPLC und LPLC
Chromatographiesäulen
EZ-Säulen sind so konzipiert, dass sie für die meisten Standardanwendungen der Laborchromatographie geeignet sind. Sie sind ideal für wässrige Systeme und kompatibel mit Lösungsmitteln, die in gängigen Anwendungen zur Flüssigkeitschromatographie wie der Proteinreinigung verwendet werden.

  • Erhältlich in sieben Durchmessern und verschiedenen Längen
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Massenmedien
  • Betriebstemperatur: 4 bis 40 °C
  • Glassäule aus Borosilikatglas

Wirtschaftliche modulare Säulen für Niederdruck- oder Schwerkraftzufuhr, die eine gleichmäßige Verteilung des Eluenten auf dem Mittelbett ermöglichen, mit oder ohne Durchflussadapter.

Vollständige EZ SolventPlus™-Säulen enthalten standardmäßig:

Säulenaufbau: Eine fertig montierte Säule in der Konfiguration -FF, -AF oder -AA, bestehend aus einem Glasrohr mit den erforderlichen Abmessungen und den beiden Endstücken Ihrer Wahl, vormontiert mit 25 μm PTFE-Fritten

Fritten-Kit bestehend aus: 2×30 μm PTFE-Fritten, 2×10 μm PTFE-Fritten, 2×10 μm PE-Fritten

Fitting-Kit bestehend aus: 2 m × ¹/₁₆" AD PTFE-Schlauch; ¹/₄ bis 28 UNF-Anschluss (ETFE) an einem Ende, 0,5 m × ¹/₁₆" AD PTFE-Schlauch; ¹/₄ bis 28 UNF-Anschluss (ETFE) an einem Ende, Click-N-Seal® 10 bis 32 konischer Anschlussanschluss

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge