Schlauch, PTFE, Omnifit
Lieferant: OMNIFIT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
008T16-030-20 008T16-030-200 008T16-050-20 008T16-050-200 008T16-080-20 008T16-080-200 008T16-100-20 008T16-100-200 008T32-150-10 008T32-150-100
OMNI008T16-030-20EA 191 EUR InStock
OMNI008T16-030-20 OMNI008T16-030-200 OMNI008T16-050-20 OMNI008T16-050-200 OMNI008T16-080-20 OMNI008T16-080-200 OMNI008T16-100-20 OMNI008T16-100-200 OMNI008T32-150-10 OMNI008T32-150-100
Schlauch, PTFE, Omnifit
Schläuche Transferschlauch
PTFE, weiß.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hervorragende Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Frei von extrahierbaren Substanzen, physiologisch neutral, biokompatibel
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Säuren, Basen und Lösungsmittel.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..