Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-KRT20 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10D5]

Lieferant: OriGene

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

CF802663
ORIGCF802663EA 833 EUR InStock
ORIGCF802663
Anti-KRT20 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10D5]
Antikörper
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:2000

Type: Primary
Antigen: KRT20
Clonality: Monoclonal
Clone: 10D5
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge