Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-RPLP0 Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: OriGene

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

TA323510
ORIGTA323510EA 528 EUR InStock
ORIGTA323510
Anti-RPLP0 Rabbit Polyclonal Antibody
Antikörper
Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000-5000; Western Blot: 1:500-2000; Immunochemistry: 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RPLP0
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge