Protective guards for conductivity cells and dissolved oxygen probes, Orion™
Lieferant: Thermo Orion
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
081045
ORIO081045EA 148 EUR InStock
ORIO081045
Protective guards for conductivity cells and dissolved oxygen probes, Orion™
Elektrodenhalter
These protective guards provide additional protection and weight for conductivity cells and DO probes.
The plastic guard should be used when when minimal weight and protection are required. The combined guard with stainless steel cap and plastic-sleeve is ideal for use when weight is needed for submersion and standard protection is needed.
For use with:
Conductivity cells: 013005MD, 013010MD, 0130020MD, 013025MD, 013005A, 013010A, and 013005D
Dissolved oxygen probes: 080510MD, 0830005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 083005A, 083010A, and 083005D.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..