Drucker, Orion™ Star A Serie
Lieferant: Thermo Orion
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
STARA-106 STARA-108 STARA-109
ORIOSTARA-106EA 754 EUR InStock
ORIOSTARA-106 ORIOSTARA-108 ORIOSTARA-109
Drucker, Orion™ Star A Serie
Drucker Document Printers
Dieser kompakte Farbbanddrucker mit integriertem Papierschneider kann mit Messgeräten der Serien Orion Star A210, Star A220 und Star A320; sowie mit Messgeräten Dual-Star-Meter; Versa Star und Versa Star Pro verwendet werden.
  • On-Board-Schnittstelle für USB oder Ethernet
  • Optionen für serielle, parallele, USB-, Ethernet-, Bluetooth- und WiFi-Schnittstellen
  • Schneidemaschine ausgelegt für 1 800 000 Schnitte
SDK Available for iOS and Android operating systems.
Zertifizierungen: FCC, RoHS, Energy Star-zertifiziert.
Lieferumfang: Lieferung mit einem Farbband, einer Papierrolle, Schnittstellenkabel für Messgeräte und Netzkabel (110 V US/Japan, 220 V Euro, 240 V UK/Singapur und China/Australien/Neuseeland).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge