Protective armor for portable meters, Orion™ Star A series
Lieferant: Thermo Orion
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
STARA-AR
ORIOSTARA-AREA 102 EUR InStock
ORIOSTARA-AR
Protective armor for portable meters, Orion™ Star A series
Elektrodenhalter
This portable meter armor adds protection around the meter screen and includes a hand or belt strap that can be converted to built-in stand, pH electrode holder, conductivity and DO probe holder and pH electrode storage sleeve.
For use with Thermo Scientific™ Orion™ Star A series portable meters (Star A320, Star A220 and Star A120 series).
Lieferumfang: Supplied with hand strap and built-in stand, pH electrode storage sleeve, pH electrode holder, and conductivity and dissolved oxygen sensor holder.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..