GridION™ DNA/RNA-Sequenzierungsgeräte
Lieferant: OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SUPP001
OXNTSUPP001EA 14910 EUR InStock
OXNTSUPP001
GridION™ DNA/RNA-Sequenzierungsgeräte
Next Generation Sequencing Instruments
GridION – ein in sich geschlossener, leicht einsetzbarer DNA/RNA-Nanoporen-Sequenzer für den Arbeitstisch.
  • Flexibel — bis zu fünf unabhängig adressierbare Durchflusszellen betreiben
  • Integrierte Rechenleistung — leistungsstarke integrierte Datenverarbeitung und -analyse, wodurch die IT-Anforderungen minimiert werden
  • Kompakt — geringer Platzbedarf, für jedes Labor geeignet
  • Echtzeit-Datenanalyse — schnelle Ergebnisse mit Basismodifikationsdaten als Standard
  • Jede Leselänge – von kurz bis ultralang (längste >4 MB)
Ein flexibler, in sich geschlossener Nanoporen-Sequenzer für die Tischplatte, der bis zu fünf MinION- oder Flongle-Durchflusszellen (oder Kombinationen davon) betreibt und auf Anfrage auf die Bedürfnisse mehrerer Benutzer in verschiedenen Anwendungen reagieren kann. Integrierte, leistungsstarke Datenverarbeitung macht eine komplexe IT-Infrastruktur überflüssig.
Bestellinformation: Wählen Sie einen GridION™-Kaufplan, der Ihren Anforderungen entspricht:
GridION™ Project Pack 96 ermöglicht Benutzern den Einstieg in GridION™ mit einem Verbrauchsmaterialbudget. Das Paket enthält Sequenzierungskits, Durchflusszellen, Waschkits und ein Kit zur Steuerungserweiterung (weitere Informationen in der Bestelltabelle). Ein Remote-Supportanruf (Assurance) zur Installation ist standardmäßig enthalten, um eine korrekte Installation sicherzustellen. GridION™ Project Pack-Komponenten müssen separat angeboten werden.
GridION™ CapEx ermöglicht Benutzern den Einstieg in GridION™ mit einem Kapitalbudget und damit den Erwerb des Eigentums am Gerät. Ein Remote-Supportanruf (Assurance) zur Installation ist standardmäßig enthalten, um eine korrekte Installation sicherzustellen.
Hinweis: Bei jedem Kauf eines GridION™-Geräts muss eine GridION™-Softwarelizenz und -garantie erworben werden.
GridION™ Advanced Training ist ebenfalls verfügbar, um die erfolgreiche Optimierung Ihrer Nanoporen-Sequenzierungsexperimente sicherzustellen. Dieser 2,5-tägige Schulungskurs vor Ort für bis zu vier Teilnehmer behandelt die Grundlagen der Nanoporen-Sequenzierung – von der Planung Ihres Experiments bis hin zur Sequenzierung und einer Einführung in die Datenanalyse. Alle Schulungen werden an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst und Verbrauchsmaterialien (sechs Durchflusszellen und zwei Sequenzierungskits) werden bereitgestellt. Kontaktieren Sie uns, um Ihren Schulungsbedarf zu besprechen.
Weitere Informationen zu Vorbereitungskits für die Nanoporen-Sequenzierungsbibliothek und Durchflusszellen finden Sie auf den einzelnen Produktseiten.
Lieferumfang: Durchflusszellen und Sequenzierungskits, die mit dem GridION Project Pack 96 geliefert werden, können auf drei Lieferungen verteilt werden. Die letzte Lieferung muss innerhalb von neun Monaten nach Versand des Geräts erfolgen. Kontaktieren Sie uns, um Ihre Paketkonfigurationsanforderungen zu besprechen.
Achtung! Bitte beachten: Nicht zur Verwendung für die Gesundheitsbewertung oder zur Diagnose, Behandlung, Linderung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten oder Beschwerden vorgesehen.
Order Now
Please note that Oxford Nanopore Technologies requires the acceptance of their Terms & Conditions prior to product order placement. If you select product(s) to order, the Terms and Conditions will be displayed in the shopping cart for your review and acceptance.
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge