Latex tests, Dryspot
Lieferant: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
DR0100M DR0500G DR0585A DR0586G DR0587G DR0588G DR0589G DR0590G DR0591G DR0592G DR0593G DR0595A DR0800M DR0801M DR0802M DR0803M DR0850M DR0900A DR0420M DR0850B DR0220M DR1108A DR0200M DR0210M DR0155M
OXOIDR0100MEA 207 EUR InStock
OXOIDR0100M OXOIDR0500G OXOIDR0585A OXOIDR0586G OXOIDR0587G OXOIDR0588G OXOIDR0589G OXOIDR0590G OXOIDR0591G OXOIDR0592G OXOIDR0593G OXOIDR0595A OXOIDR0800M OXOIDR0801M OXOIDR0802M OXOIDR0803M OXOIDR0850M OXOIDR0900A OXOIDR0420M OXOIDR0850B OXOIDR0220M OXOIDR1108A OXOIDR0200M OXOIDR0210M OXOIDR0155M
Latex tests, Dryspot
Mikrobiologische Testsysteme Antigen-Antikörper-Tests Ag-AK, Latex
Dry latex test designed to demonstrate by slide agglutination strains possessing a serogroup antigen.
  • Simplified room temperature storage allows storage for up to two years
  • Blue latex particles are sensitized with reactive (positive) and non-reactive (negative) antibodies and dried onto reaction cards
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..