Natriumhydrogenselenit
Lieferant: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
LP0121A
OXOILP0121AEA 134 EUR InStock
OXOILP0121A
Natriumhydrogenselenit
Natriumhydrogenselenit
Formel: HNaO₃Se
MDL Number: MFCD00003525
CAS-Nummer: 7782-82-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge