Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

DNA transfection, LipoMag™ transfection kit

Lieferant: OZ BIOSCIENCES

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


LM80000 LM80250 LM80500
OZBILM80000EA 744.45 EUR InStock
OZBILM80000 OZBILM80250 OZBILM80500
DNA transfection, LipoMag™ transfection kit
Transfektionsreagenzien
LipoMag™ transfection kit combines the efficiency of DreamFect™ Gold with CombiMag™ magnetic nanoparticles. By taking advantage of Magnetofection transfection techniques, the LipoMag™ kit reaches even higher transfection efficiency, especially in primary cells, while reducing toxicity. It is suitable for all type of nucleic acids such as plasmid DNA, linearised DNA, siRNA, oligonucleotides, double stranded RNA, mRNA and shRNA.

  • Highest efficiency without toxicity
  • Universal (cell lines and primary cells)
  • Simple, ready to use and rapid
  • Serum compatible

Zubehörinformationen: This kit needs to be used with a magnetic plate.

Lieferumfang: Shipped at room temperature.

Achtung! Bitte beachten: Store DreamFect™ Gold –20 °C and CombiMag™ at +4 °C.


Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..