VWR®, Umweltfreundliche 90-mm-Petrischalen
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
P30880TIEA 37.1 EUR InStock
P30880TI P30884ZI P31114PY P31114TI P10641ZA P31114ZI P11203ZA P11241ZF P10560ZA P21114ZI P30884CY P20884ZI P31114TI30
VWR®, Umweltfreundliche 90-mm-Petrischalen
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
90-mm-Petrischalen zur aktiven und passiven Luftüberwachung der Umgebung in pharmazeutischen Industrien.
  • Seitlich angebrachter QR-Barcode zur einfachen und automatischen Identifizierung
  • Mit desinfizierenden Neutralisatoren im Breitspektrum erhältlich
  • H₂O₂-undurchlässige Folie für den Einsatz in Isolatoren
  • Einzel-, Doppel- oder Dreifach-Verpackung in sterilen Folien
  • Gammabestrahlt
  • Trockenmittel im Inneren, um Kondensation zu vermeiden
  • Geeignet für den Einsatz mit mikrobiologischen Luftkeimsammlern
Lange Haltbarkeit: Bis 9 Monate
Lagerung bei Raumtemperatur: 15 bis 25 °C
90-mm-Petrischalen zur Umgebungsmessung: Drei Gründe, warum sie sich von standardmäßigen 90-mm-Platten unterscheiden.
1) Anwendung: Zur Überwachung der Luftverschmutzung in Reinräumen, sterile Bereiche und Isolatoren — nur zur Kontrolle der Umgebung.
Spezielle Verpackung: Die bestrahlte Doppel-/Dreifachverpackung ist erforderlich um zu gewährleisten, dass die Packung selbst nicht den Reinraum verunreinigt — die erste Außenhülle wird kurz vor dem Betreten des Reinraums entfernt.
3) Zur Verwendung in Isolatoren, ist eine H₂O₂ (VHP) undurchlässige Folie zwingend erforderlich.
Bestellinformation: Datenlogger speichert Temperatur auf Anfrage bei der Lieferung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge