Polyvinylalkohol, vollständig hydrolisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P1763-250G P1763-1KG
P1763-250GEA 88.9 EUR InStock
P1763-250G P1763-1KG
Polyvinylalkohol, vollständig hydrolisiert, Sigma-Aldrich®
Polyvinylalkohol
Prepared by alkaline hydrolysis.
Formel: [-CH₂CH(OH)-]n
Dichte: 1.080 g/cm³
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00081922
CAS-Nummer: 9002-89-5
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21668879363dc296d25868f5b817236c9ee77516&vid=21668879363dc296d25868f5b817236c9ee77516&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) White to Off-White
Appearance (Form) Powder
Solubility (Colour) Colorless to Faint Yellow
Solubility (Turbidity)
50 mg/mL, H2O
Clear
Viscosity
4 % Aqueous solution at 20 deg C (Hoeppler Method)
11.6 - 15.4 cps
Hydrolysis 99.2 - 99.7 mole%
Recommended Retest Period 4 years
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge