Ferrozine mono-sodium salt hydrate Indikator, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P9762-5G P9762-1G P9762-25G
P9762-5GEA 323 EUR InStock
P9762-5G P9762-1G P9762-25G
Ferrozine mono-sodium salt hydrate Indikator, Sigma-Aldrich®
Ferrozine mono-sodium salt hydrate
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-4′,4′′-disulfonic acid sodium salt is a chelating agent for ferrous iron. It is also known as Ferrozine.
  • Indicator ligand
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-4′,4″-disulfonic acid sodium salt has been used in ferrozine chromogen solution, bioluminescence assay and in the measurement of Fe2+ concentration in the reaction medium.
Formel: C₂₀H₁₃N₄NaO₆S₂·H₂O
MW: 492.47 g/mol (anhy)
Melting Pt: ≥300 °C
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00078417
CAS-Nummer: 63451-29-6
EINECS: 274-196-3
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f230a098e1ecdd28f78288edfd89a44704085b4&vid=7f230a098e1ecdd28f78288edfd89a44704085b4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) Yellow to Yellow-Green
Appearance (Form) Powder
Solubility (Colour) Yellow to Yellow-Green
Solubility (Turbidity)
50 mg/ml, H2O
Clear to Slightly Hazy
Water (by Karl Fischer) ≤8 %
Sodium (Na) Anhydrous
By ICP-atomic emission
4.0 - 5.9 %
Suitability
For Determination of Fe++
Suitable
Recommended Retest Period 4 years
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..